Learn More
Diphenylmethanon (Benzophenon), Mikromol™
Beschreibung
Diphenylmethanon (Benzophenon), Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzophenone |
| CAS | 119-61-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benzophenone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C13 H10 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Benzophenone, Diphenylmethanone, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Imp. H (EP), Phenytoin Imp. A (EP), Phenytoin Sodium Imp. A (EP), Dimenhydrinate Imp. J (EP), Diphenhydramine Hydrochloride Imp. E (EP), Diphenhydramine Imp. E (EP), Hydrocodone Imp. H (EP), SKF-3353, Ph Eur Diphenhydramine HCl Impurity E, Dimenhydrinate Impurity J, Diphenhydramine Hydrochloride Impurity E, Hydrocodone Hydrogen Tartrate 2.5-Hydrate Impurity H, Phenytoin Impurity A, Phenytoin Sodium Impurity A, Diphenhydramine Impurity E, Hydrocodone Impurity H, Phenytoin Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | O=C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Mehr anzeigen |