Learn More
Diphenylphosinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427997
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427997 25 g 25 Gramm
11417997 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16657.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5994-87-6 | C12H12NOP | 217.21 g/mol
Diphenylphosphinamide is used to furnish 5H-oxazol-4-ones with diastereoselectivity and enantioselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diphenylphosphinamid wird verwendet, um 5H-Oxazol-4-on mit Diastereoselektivität und Enantioselektivität zu versorgen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Nitromethan, Nitrobenzol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5994-87-6
Summenformel C12H12NOP
Molekulargewicht (g/mol) 217.21
MDL-Nummer MFCD00014766
InChI-Schlüssel RIGIWEGXTTUCIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenylphosphinamide, p,p-diphenylphosphinic amide, amino phenyl phosphoryl benzene, amino phenyl phosphoroso benzene, diphenyl phosphinic acid amide, azanyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 853560
SMILES NP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphinamide
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,nitromethane,nitrobenzene.
IUPAC-Name [amino(phenyl)phosphoroso]benzene
Formelmasse 217.21
Reinheit (%) 98%