Learn More
Diphenylphosphin, 95 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492314 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10492314 50 mL AcroSeal™ Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10492314 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427290500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphine
CAS 829-85-6
Dichte 1.0700 g/mL
Siedepunkt 280.0°C
Flammpunkt 110°C
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C12H11P
Strukturformel C6H5PHC6H5
Brechungsindex 1.6240 to 1.6260
Menge 50 mL
Merck Index 15, 3364
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble.
Molekulargewicht (g/mol) 186.19
Formelmasse 186.19