Learn More
Diphenylphosphinoxid, TRC
Artikelnummer. 30379318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379318 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49274850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphine Oxide
CAS 4559-70-0
Summenformel C12H11OP
Menge 50 mg
Synonym Diphenylphosphine Oxide, Diphenylphosphine oxide (ACI), (Phenylphosphoroso)benzene, DPPO, NSC 77604, OX 2, OX 2 (flame retardant)
InChI-Formel InChI=1S/C12H11OP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
SMILES O=P(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Phenylphosphonoylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 202.18
Formelmasse 202.0548