Learn More
Diphenylphosphinodithiosäure (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30337122
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337122 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB430388250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylphosphinodithioic Acid
CAS 1015-38-9
Summenformel C12H11PS2
Menge 250 mg
Synonym P,P-Diphenylphosphinodithioic Acid, Diphenyldithiophosphinic Acid, Diphenylphosphinodithioic Acid, Dithiodiphenylphosphinic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C12H11PS2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,14,15)
SMILES SP(=S)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Diphenyl-Sulfanyl-Sulfanyliden-λ 5-Phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 250.31
Formelmasse 250.004