Learn More
Diphenylpyralin-N-Oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051310 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051310 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0557.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diphenylpyralin-N-Oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphenylpyraline N-Oxide
CAS 10020-59-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diphenylpyraline N-Oxide
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C19 H23 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Piperidine, 4-(diphenylmethoxy)-1-methyl-, 1-oxide, Diphenylpyraline N-Oxide
InChI-Formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(21)14-12-18(13-15-20)22-19(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-19H,12-15H2,1H3
SMILES C[N+]1([O-])CCC(CC1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 4-Benzhydryloxy-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol) 297.39
Menge 100 mg
Formelmasse 297,1729 g/mol