Learn More
Diphosphorylchlorid, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10754185 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10754185 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10143344 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10754185
Marke: Thermo Scientific Acros 393620050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13498-14-1 | Cl4O3P2 | 251.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13498-14-1
Summenformel Cl4O3P2
Molekulargewicht (g/mol) 251.76
MDL-Nummer MFCD00061542
InChI-Schlüssel CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
PubChem CID 4432411
SMILES O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 90.0°C (12.0 mmHg)
Chemischer Name oder Material Diphosphoryl chloride
Farbe Farblos bis gelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 mL
Prozentgehaltsbereich 90+%
Formelmasse 251.76
Reinheit (%) ≥90%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.82
Dichte 1.8200g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diphosphoryl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.