Learn More
Diphosphorylchlorid 90%, TRC
Artikelnummer. 30378250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378250 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49208525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diphosphoryl Chloride
CAS 13498-14-1
Summenformel Cl4O3P2
Menge 25 g
Synonym Pyrophosphoryl Chloride, Phosphorodichloridic Anhydride, Phosphorus Chloride Oxide, Pyrophosphoryl Tetrachloride, Tetrachloropyrophosphoric Acid
InChI-Formel InChI=1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
SMILES ClP(=O)(Cl)OP(=O)(Cl)Cl
Molekulargewicht (g/mol) 251.76
Formelmasse 249.8077