Learn More
Esculape Laboratoire™ Diphoterin-Augenspülung
Artikelnummer. 13418786
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
13418786 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13418786 Lieferant Esculape Laboratoire™ Lieferanten-Nr. 8205020
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verringern Sie mit der Esculape Laboratoire™ Diphoterin-Augenspülung das Ausmaß von Verätzungen und Läsionen, indem Sie das Ausmaß und die Schwere von Läsionen gering halten.
  • Steril
  • Die ergonomisch geformte Augenmuschel erleichtert das Öffnen des Auges.
  • Weiches und autonomes Spülen ohne Druck
  • Versiegelt, um die Integrität des Systems zu gewährleisten
  • Wasserdicht und kompakt nach EN 15454
Spezifikation
Produkttyp Augenspüllösung
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 50 ml