Learn More
Dipropylenglycol, 99 %, Gemisch aus isomeren Propylenglykolethern, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10289550 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10742212 3 kg Plastikeimer 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289550 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 409150010
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweis: Die chemische Struktur oben zeigt nur eines der Moleküle, die in dieser Mischung enthalten sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25265-71-8
Summenformel C6H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00051023
Specifications
Chemischer Name oder Material Dipropylene glycol
Namenshinweis 99%
Farbe Orange-Rot bis Gelb
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 229.0°C to 232.0°C
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420
Menge 1 kg
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit