Learn More
Dipropylenglycol, Isomer-Gemisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11402998 2500 g 2500 Gramm
11492988 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18716.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.51 €
    77.65 € / 2500 Gramm
    Sparen 14.86 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25265-71-8 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Dipropylene glycol, mixture of isomers is used as a solvent, plasticizer, polymerization initiator and monomer. It acts as an additive used in perfumes, skin and hair care products. It is an active ingredient in commercial fog fluid, which is used as an entertainment in fog machines. Further, it is used as an intermediate in polyurethane polyols, alkyd resins and non-reinforced polyesters. In addition to this, it is used in dyes, paints, hydraulic brake fluids and cutting oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dipropylenglycol, Mischung aus Isomeren, wird als Lösungsmittel, Weichmacher, Polymerisationsinitiator und Monomer verwendet. Es dient als Additiv für Parfüme, Haut- und Haarpflegeprodukte. Es ist in handelsüblicher Nebelflüssigkeit enthalten, die in Nebelmaschinen zu Unterhaltungszwecken verwendet wird. Darüber hinaus wird es als Zwischenprodukt in Polyurethan-Polyolen, Alkydharzen und nicht verstärkten Polyestern verwendet. Zudem wird es in Farbstoffen, Farben, hydraulischen Bremsflüssigkeiten und Schneidölen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit kaltem Wasser, heißem Wasser, Methanol, Diethylether und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25265-71-8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipropylene glycol
Namenshinweis mixture of isomers
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 1.022
Siedepunkt 231°C to 235°C
Geruch Geruchsneutral
Summenformel HOC3H6OC3H6OH
Brechungsindex 1.441
MDL-Nummer MFCD00051023
Menge 2500 g
Synonym Bis(hydroxypropyl) ether; Oxybispropanol
Löslichkeitsinformationen Miscible with cold water,hot water,methanol,diethyl ether and ethanol.
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 99%