Learn More
Dipropylenglykolmonobutylether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17241302 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 17241302
Marke: Thermo Scientific Acros 467260010
CAS: 29911-28-2 | C10H22O3 | 190.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29911-28-2
Summenformel C10H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.28
InChI-Schlüssel CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 1-[(1-Butoxypropan-2-yl)oxy]propan-2-ol
SMILES CCCCOCC(C)OCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dipropylene glycol monobutyl ether
Schmelzpunkt -75.0°C
Dichte 0.9100 g/mL
Siedepunkt 230.0°C
Flammpunkt 100 °C
Menge 1 L
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 40-45 g/L (25°C).
Viskosität 4.35 mPa.s (25°C)
Formelmasse 190.28