Learn More
Dipropylenglykolmonomethylether (Isomerengemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dipropylene glycol-monoethyl ether |
| CAS | 34590-94-8 |
| Summenformel | C7 H16 O3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Propanol, 1(or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-, Dipropylene glycol monomethyl ether (6CI,7CI), 1(or 2)-(2-Methoxymethylethoxy)propanol, Arcosolv DPM, DPM, Dipropylene glycol methyl ether, Dowanol DPM, Forguard M, Glysolv DPM, Hisolve DPM, Kino-red, Methoxypropoxypropanol, Methyl Dipropasol, Methyl Propylene Di Glycol, Oxybispropanol methyl ether, PPG-2 methyl ether |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H16O3/c1-9-5-3-7-10-6-2-4-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOCC(C)OCC(C)O |
| IUPAC-Name | 3-(3-Methoxypropoxy)propan-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.2 |
| Formelmasse | 148.1099 |