missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dipyridamole, TRC

Artikelnummer. 30134969
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134969 500 mg 500 Milligramm
30132473 1 g 1 Gramm
17911905 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134969 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD492625500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58-32-2
Summenformel C24 H40 N8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 504.63
Synonym Dipyridamole, 2,2',2' ',2' ' '-[[4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol, Ethanol, 2,2',2' ',2' ' '-[(4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakis-, Ethanol, 2,2',2' ',2' ' '-[(4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetra- (6CI,8CI), 2,2',2' ',2' ' '-[(4,8-Di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakis[ethanol], Pyrimido[5,4-d]pyrimidine, ethanol deriv., 2,2',2' ',2' ' '-((4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)bis(azanetriyl))tetraethanol, 2,2',2' ',2' ' '-[[4,8-Dipiperidinopyrimido(5,4-d)pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetraethanol, 2,6-Bis(diethanolamino)-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine, Anginal, Apricor, Cardioflux, Cardoxil, Cardoxin, Cleridium, Coribon, Coridil, Coronarine, Corosan, Coroxin, Curantyl, Dipyridamine, Dipyridamol, Dipyridan, Gulliostin, Kurantil, NSC 515776, NSC 619103, Natyl, Peridamol, Persantin, Persantine, Piroan, Prandiol, Protangix, RA 8, Stenocardil, Stimolcardio
IUPAC-Name 2-[[2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-6-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
SMILES OCCN(CCO)c1nc(N2CCCCC2)c3nc(nc(N4CCCCC4)c3n1)N(CCO)CCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dipyridamole
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H40N8O4/c33-15-11-31(12-16-34)23-26-20-19(21(27-23)29-7-3-1-4-8-29)25-24(32(13-17-35)14-18-36)28-22(20)30-9-5-2-6-10-30/h33-36H,1-18H2
Formelmasse 504.3173
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.