Learn More
Dipyrromethan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dipyrromethane |
| CAS | 21211-65-4 |
| Summenformel | C9H10N2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2,2'-Dipyrrolemethane, 2,2'-Dipyrrolylmethane, 2,2'-Dipyrromethane, 2,2'-Dipyrrylmethane, 2,2'-Methylenebis[1H-pyrrole], Bis(1H-pyrrol-2-yl)methane, Di(2-pyrryl)methane, Dipyrromethane, 2,2'-Methylenedipyrrole, 2,2'-Methylenebis-1H-pyrrole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(10-5-1)7-9-4-2-6-11-9/h1-6,10-11H,7H2 |
| SMILES | C(c1ccc[nH]1)c2ccc[nH]2 |
| IUPAC-Name | 2-(1H-Pyrrol-2-ylmethyl)-1H-Pyrrol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.19 |
| Formelmasse | 146.0844 |