missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Reagenz für die direkte Bilirubin-Messung

Artikelnummer. 15830538 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 125 ml
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15830538 2 x 125 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15830538 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TR33321

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bestimmen Sie das direkte Bilirubin im Serum mit diesem Reagenz quantitativ.

Mit dem Thermo Scientific™ Reagenz für die Messung des direkten Bilirubins können Sie das direkte Bilirubin im Serum in vitro quantitativ bestimmen.

Merkmale:
  • Nutzt die Säure-Diazo-Methode
  • Bietet eine Reagenzstabilität von mindestens 21 Tagen nach dem Verdünnen
  • Geeignet für die manuelle Anwendung oder den Einsatz in automatisierten klinisch-chemischen Analysatoren
  • Anwendungsvorschriften sind für eine große Auswahl automatisierter Analysatoren auf Anfrage erhältlich
Hinweise:
In der Leber wird Bilirubin mit Glucuronsäure konjugiert und es entsteht konjugiertes Bilirubin. Ein erhöhtes konjugiertes oder direktes Bilirubin entsteht im Allgemeinen bei akuter Hepatitis oder wenn ein Teil der Gallenwege blockiert wird oder nicht normal durchlässig ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung Bilirubin
CE-Zeichen Ja
Nachweisbare Analyten Bilirubin
Probentyp Serum
Typ Reagenz
Linearität 0 bis 20 mg/dl
Methodenkompatibilität Endpunkt
Menge 2 x 125 ml
Stabilität 21 Tage (nach anwendungsspezifischer Verdünnung)
Zustand bei Raumtemperatur Flüssig
Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.