Learn More
Thermo Scientific™ Direct Duct Exhaust Transition with Anti Blowback Valve, for 0.9 m Cabinet
Artikelnummer. 11861491 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Laboratory Enclosure
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11861491 Laboratory Enclosure 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11861491 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50078791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 €
    1090.00 € / 1 Stück
    Sparen 115.00 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For 0.9 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
For 0.9m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
For 0.9 m Herasafe 2025 and 2030i Biological Safety Cabinet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laboratory Enclosure
Produkttyp Exhaust Connection Kit
Durchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Durchmesser (metrisch) 20 cm