Learn More
Thermo Scientific Chemicals Direktrot 80
Artikelnummer. 11309739
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11309739 25 g 25 Gramm
11399729 5 g 5 Gramm
11319739 100 g 100 Gramm
3 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 11309739
Marke: Thermo Scientific Chemicals B21693.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 2610-10-8 | C45H26N10Na6O21S6 | 1373.05 g/mol
Direct red 80 is a dye useful as a cardiac muscle stain and as a model compound in adsorption studies. It has also been utilized to compare efficacy of textile dye removal in aqueous solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Direct Red 80 ist ein Farbstoff, der als Herzmuskelfärbung und als Modellverbindung in Adsorptionsstudien nützlich ist. Er wurde auch verwendet, um die Wirksamkeit der Textilfarbstoffentfernung in wässrigen Lösungen zu vergleichen.
Löslichkeit
Teilweise wasserlöslich, sehr schwer löslich in Ethanol und Cellosolve. Unlöslich in vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2610-10-8
MDL-Nummer MFCD00054389
Synonym C.I. 35780; Sirius Red
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Direct Red 80
Summenformel C8H8O4
Löslichkeitsinformationen Partly soluble in water,very slightly soluble in ethanol,and cellosolve. Insoluble in many organic solvents.
InChI-Schlüssel IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-5-Methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
PubChem CID 75787
Formelmasse 1373.09
Menge 25 g