Learn More
Brady™ Klebeband mit Fließrichtungspfeilen
Artikelnummer. 12707926
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farbe:
Schwarz
Schwarz auf Grau
Schwarz auf Orange
Weiß
Weiß auf schwarz
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Farbe unitSize
12707926 33 m x 50 mm Weiß 1 Rollen
12747926 33 m x 100 mm Schwarz auf Grau 1 Rollen
12707936 33 m x 100 mm Schwarz auf Orange 1 Rollen
12797936 33 m x 100 mm Schwarz 1 Rollen
12747946 33 m x 100 mm Schwarz -
12757916 33 m x 100 mm Weiß auf schwarz 1 Rollen
12787916 33 m x 100 mm Weiß 1 Rollen
12717926 33 m x 100 mm Weiß 1 Rollen
12767926 33 m x 100 mm Weiß 1 Rollen
12737936 33 m x 100 mm Weiß 1 Rollen
12767936 33 m x 100 mm Weiß 1 Rollen
12797926 33 m x 25 mm Schwarz auf Grau 1 Rollen
12707946 33 m x 25 mm Schwarz 1 Rollen
12797916 33 m x 25 mm Weiß 1 Rollen
12777926 33 m x 25 mm Weiß 1 Rollen
12717936 33 m x 25 mm Schwarz auf Orange 1 Rollen
12777936 33 m x 25 mm Weiß 1 Rollen
12767916 33 m x 25 mm Weiß auf schwarz 1 Rollen
12727926 33 m x 25 mm Weiß -
12747936 33 m x 25 mm Weiß 1 Rollen
12727946 33 m x 25 mm Schwarz 1 Rollen
12757926 33 m x 50 mm Schwarz auf Grau 1 Rollen
12727936 33 m x 50 mm Schwarz auf Orange 1 Rollen
12717946 33 m x 50 mm Schwarz 1 Rollen
12757946 33 m x 50 mm Schwarz -
12777916 33 m x 50 mm Weiß auf schwarz 1 Rollen
12737926 33 m x 50 mm Weiß 1 Rollen
12787926 33 m x 50 mm Weiß 1 Rollen
12757936 33 m x 50 mm Weiß 1 Rollen
12787936 33 m x 50 mm Weiß 1 Rollen
30 options
Artikelnummer. 12707926
Marke: Brady™ 275115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Durchflussrichtung eines Stoffes können Sie mit dem Pfeilband von Brady besonderen Nachdruck verleihen. Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standard-Farbe erhältlich.
  • Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379
Beschreibung Weiß auf Blau
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Tape
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Anzahl pro Packung 1300 Markers/Roll
Menge 1300/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0039 in.
Dicke (metrisch) 0,099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 50 mm
Länge (angloamerikanisch) 108.27 ft.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 1.97 in.
Breite (metrisch) 50 mm
Alternate Part Number ARROWTAPE:WHITE/BLUE50MMX33M