Learn More
Brady™ Klebeband mit Fließrichtungspfeilen
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farbe:
Schwarz
Schwarz auf Grau
Schwarz auf Orange
Weiß
Weiß auf schwarz
Packungsgröße:
1 Rollen
Beschreibung
- Rohrmarkierung - Pfeilbänder
- Der Durchflussrichtung eines Stoffes können Sie mit dem Pfeilband von Brady besonderen Nachdruck verleihen
- Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standard-Farbe erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379 |
| Beschreibung | Orange auf Schwarz |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich |
| Farbe | Schwarz auf Orange |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Tape |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rohrmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen |
| Anzahl pro Packung | 1300 Markers/Roll |
| Mehr anzeigen |