Learn More
Brady™ Direktionales Pfeilband
Artikelnummer. 12747926
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farbe:
Schwarz auf Gelb
Schwarz auf Grau
Schwarz auf Orange
Schwarz auf Weiß
Weiß auf Blau
Weiß auf Braun
Weiß auf Grün
Weiß auf Purpur
Weiß auf Rot
Weiß auf schwarz
Packungsgröße:
1 Rollen
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe unitSize
12747926 33 m x 100 mm Schwarz auf Grau 1 Rollen
12707936 33 m x 100 mm Schwarz auf Orange 1 Rollen
12797936 33 m x 100 mm Schwarz auf Weiß 1 Rollen
12747946 33 m x 100 mm Schwarz auf Gelb -
12757916 33 m x 100 mm Weiß auf schwarz 1 Rollen
12787916 33 m x 100 mm Weiß auf Blau 1 Rollen
12717926 33 m x 100 mm Weiß auf Braun 1 Rollen
12767926 33 m x 100 mm Weiß auf Grün 1 Rollen
12737936 33 m x 100 mm Weiß auf Purpur 1 Rollen
12767936 33 m x 100 mm Weiß auf Rot 1 Rollen
12797926 33 m x 25 mm Schwarz auf Grau 1 Rollen
12707946 33 m x 25 mm Schwarz auf Weiß 1 Rollen
12797916 33 m x 25 mm Weiß auf Blau 1 Rollen
12777926 33 m x 25 mm Weiß auf Grün 1 Rollen
12717936 33 m x 25 mm Schwarz auf Orange 1 Rollen
12777936 33 m x 25 mm Weiß auf Rot 1 Rollen
12767916 33 m x 25 mm Weiß auf schwarz 1 Rollen
12727926 33 m x 25 mm Weiß auf Braun -
12747936 33 m x 25 mm Weiß auf Purpur 1 Rollen
12727946 33 m x 25 mm Schwarz auf Gelb 1 Rollen
12757926 33 m x 50 mm Schwarz auf Grau 1 Rollen
12727936 33 m x 50 mm Schwarz auf Orange 1 Rollen
12717946 33 m x 50 mm Schwarz auf Weiß 1 Rollen
12757946 33 m x 50 mm Schwarz auf Gelb -
12777916 33 m x 50 mm Weiß auf schwarz 1 Rollen
12707926 33 m x 50 mm Weiß auf Blau 1 Rollen
12737926 33 m x 50 mm Weiß auf Braun 1 Rollen
12787926 33 m x 50 mm Weiß auf Grün 1 Rollen
12757936 33 m x 50 mm Weiß auf Purpur 1 Rollen
12787936 33 m x 50 mm Weiß auf Rot 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 12747926 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 275131
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Richtungspfeilbänder erhöhen die Sicherheit, verbessern die Betriebseffizienz und bieten eine 360-Grad-Sichtbarkeit.
  • Richtungspfeilbänder erhöhen die Sicherheit, verbessern die Betriebseffizienz und bieten eine 360-Grad-Sichtbarkeit.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379
Beschreibung Direktionales Pfeilband
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Schwarz auf Grau
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Rohren und Ventilen
Anzahl pro Packung 1300 Marker/Rolle
Menge 1300/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0039 in.
Dicke (metrisch) 0,099 mm
Abmessungen (L x B) 33 m x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 108.27 ft.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 3,94 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Alternate Part Number ARROWTAPE: SCHWARZ/GRAU 100 MM x 33 M