Learn More
Brady™ Klebeband mit Fließrichtungspfeilen
Artikelnummer. 12747936
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Farbe:
Schwarz
Schwarz auf Grau
Schwarz auf Orange
Weiß
Weiß auf schwarz
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 12747936
Marke: Brady™ 275108
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Durchflussrichtung eines Stoffes können Sie mit dem Pfeilband von Brady besonderen Nachdruck verleihen. Die Pfeilbänder sind in verschiedenen Größen pro Standard-Farbe erhältlich.
  • Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-Umweltkonform, EU-Richtlinie 2002/95/EG, Europäische Richtlinien 67/548 und 88/379
Beschreibung Weiß auf Violett
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Tape
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Anzahl pro Packung 1300 Markers/Roll
Menge 1300/Packung
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0039 in.
Dicke (metrisch) 0,099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 25 mm
Länge (angloamerikanisch) 108.27 ft.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 0.98 in.
Breite (metrisch) 25 mm
Alternate Part Number ARROWTAPE:WHITE/PURPLE25MMx33M