Learn More
Lovibond™ Testscheibe für Eisen
Artikelnummer. 13101681
Click to view available options
Analyten:
Ammoniak
Chlor
Chlor (DPD)
Eisen
Gelöster Sauerstoff
Hydrazin
Nitrat
Orthophosphat
pH-Wert
Beschreibung:
Scheibe 2/1B
Scheibe 2/1E
Scheibe 2/1H
Scheibe 2/1J
Scheibe 3/113
Scheibe 3/116
Scheibe 3/142
Scheibe 3/2 Hypo
Scheibe 3/40A
Scheibe 3/40B
Scheibe 3/40K
Scheibe 3/70
Scheibe: NOH
Scheiben-NAB
Scheiben-NOE
Packungsgröße:
1 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. 13101681
Marke: Lovibond™ 234020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lovibond™ Komparator-Scheibe verwendet eine Reihe von lichtfreien Farbstandards aus Glas für den Vergleich chemischer Testfarben.
  • Einfache Handhabung, visuelle Beurteilung der Probe; einfach die Scheibe drehen, um die Farbe abzugleichen
  • Lichtfreie Glasstandards für lange Lebensdauer
  • Stoßfest, kratzfest
  • Optionale Beleuchtungseinheiten für garantierte Beleuchtungsbedingungen 24 Stunden/Tag
  • Optionale Nessleriser Systeme für längere Trennstrecken
  • Mehr als 400 Farbscheiben sind für den Komparator 2000+ erhältlich
  • Lovibond™ Farbstandards bestehen ausschließlich aus durchgängigen farbigen und flachen Gläsern
Spezifikation
Analyten Chlor
Beschreibung Scheibe 3/40B
Zur Verwendung mit (Geräte) Komparator 2000+
Bereich 0,2, 0,4, 0,6, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 mg/l
Typ Farb-Komparatorscheibe