Learn More
Lovibond™ Testscheibe für Eisen
Beschreibung
Lovibond™ Komparator-Scheibe verwendet eine Reihe von lichtfreien Farbstandards aus Glas für den Vergleich chemischer Testfarben.
- Einfache Handhabung, visuelle Beurteilung der Probe; einfach die Scheibe drehen, um die Farbe abzugleichen
- Lichtfreie Glasstandards für lange Lebensdauer
- Stoßfest, kratzfest
- Optionale Beleuchtungseinheiten für garantierte Beleuchtungsbedingungen 24 Stunden/Tag
- Optionale Nessleriser Systeme für längere Trennstrecken
- Mehr als 400 Farbscheiben sind für den Komparator 2000+ erhältlich
- Lovibond™ Farbstandards bestehen ausschließlich aus durchgängigen farbigen und flachen Gläsern
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Chlor |
| Beschreibung | Scheibe 3/40K |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Komparator 2000+ |
| Bereich | 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 1,0 mg/l |
| Typ | Farb-Komparatorscheibe |