Learn More
Lovibond™ Testscheibe für Eisen
Artikelnummer. 13131681
Change view
Click to view available options
Analyten:
Ammoniak
Chlor
Chlor (DPD)
Eisen
Gelöster Sauerstoff
Hydrazin
Nitrat
Orthophosphat
pH-Wert
Beschreibung:
Scheibe 2/1B
Scheibe 2/1E
Scheibe 2/1H
Scheibe 2/1J
Scheibe 3/113
Scheibe 3/116
Scheibe 3/142
Scheibe 3/2 Hypo
Scheibe 3/40A
Scheibe 3/40B
Scheibe 3/40K
Scheibe 3/70
Scheibe: NOH
Scheiben-NAB
Scheiben-NOE
Packungsgröße:
1 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. Analyten Beschreibung unitSize
13131681 pH-Wert Scheibe 2/1J 1 Stück
13176030 pH-Wert Scheibe 2/1E 1 Stück
13186030 pH-Wert Scheibe 2/1H 1 Stück
13111681 Eisen Scheibe 3/116 1 Stück
13191671 Chlor (DPD) Scheibe 3/40A 2000 Stück
13126040 Chlor Scheibe 3/40K 1 Stück
13101681 Chlor Scheibe 3/40B -
13166030 pH-Wert Scheibe 2/1B 1 Stück
13116040 Ammoniak Scheibe 3/113 1 Stück
13121681 Nitrat Scheibe 3/142 -
13146040 Chlor Scheibe 3/2 Hypo 1 Stück
13106040 Orthophosphat Scheibe 3/70 1 Stück
12744527 Ammoniak Scheiben-NAB 1 Stück
12784527 Gelöster Sauerstoff Scheiben-NOE 1 Stück
12794527 Hydrazin Scheibe: NOH 1 Stück
15 options
Artikelnummer. 13131681
Marke: Lovibond™ 221130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lovibond™ Komparator-Scheibe verwendet eine Reihe von lichtfreien Farbstandards aus Glas für den Vergleich chemischer Testfarben.
  • Einfache Handhabung, visuelle Beurteilung der Probe; einfach die Scheibe drehen, um die Farbe abzugleichen
  • Lichtfreie Glasstandards für lange Lebensdauer
  • Stoßfest, kratzfest
  • Optionale Beleuchtungseinheiten für garantierte Beleuchtungsbedingungen 24 Stunden/Tag
  • Optionale Nessleriser Systeme für längere Trennstrecken
  • Mehr als 400 Farbscheiben sind für den Komparator 2000+ erhältlich
  • Lovibond™ Farbstandards bestehen ausschließlich aus durchgängigen farbigen und flachen Gläsern
Spezifikation
Analyten pH-Wert
Beschreibung Scheibe 2/1J
Zur Verwendung mit (Geräte) Komparator 2000+
Bereich 6,8, 7, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8, 8, 8,2, 8,4
Typ Farb-Komparatorscheibe