Learn More
Lovibond™ Testscheibe für Eisen
Click to view available options
Analyten:
Ammoniak
Chlor
Chlor (DPD)
Eisen
Gelöster Sauerstoff
Hydrazin
Nitrat
Orthophosphat
pH-Wert
Beschreibung:
Scheibe 2/1B
Scheibe 2/1E
Scheibe 2/1H
Scheibe 2/1J
Scheibe 3/113
Scheibe 3/116
Scheibe 3/142
Scheibe 3/2 Hypo
Scheibe 3/40A
Scheibe 3/40B
Scheibe 3/40K
Scheibe 3/70
Scheibe: NOH
Scheiben-NAB
Scheiben-NOE
Packungsgröße:
1 Stück
2000 Stück
Beschreibung
Lovibond™ Komparator-Scheibe verwendet eine Reihe von lichtfreien Farbstandards aus Glas für den Vergleich chemischer Testfarben.
- Einfache Handhabung, visuelle Beurteilung der Probe; einfach die Scheibe drehen, um die Farbe abzugleichen
- Lichtfreie Glasstandards für lange Lebensdauer
- Stoßfest, kratzfest
- Optionale Beleuchtungseinheiten für garantierte Beleuchtungsbedingungen 24 Stunden/Tag
- Optionale Nessleriser Systeme für längere Trennstrecken
- Mehr als 400 Farbscheiben sind für den Komparator 2000+ erhältlich
- Lovibond™ Farbstandards bestehen ausschließlich aus durchgängigen farbigen und flachen Gläsern
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Chlor (DPD) |
| Beschreibung | Scheibe 3/40A |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Komparator 2000+ |
| Bereich | 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1,0 mg/l |
| Typ | Farb-Komparatorscheibe |