Learn More
Fisherbrand™ Scheibenförmige Rührstäbe aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Höhe (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen |
| Höhe (metrisch) | 12 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Menge | 2/Pckg. |