Learn More
Fisherbrand™ Scheibenförmige Rührstäbe aus PTFE
Artikelnummer. p-8007707 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Höhe (metrisch):
6 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11878892
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine stabile Rührwirkung in Probenröhrchen. Die scheibenförmigen Rührstäbe eignen sich hervorragend für die Verwendung in Probenröhrchen.
  • Stabile Magnetrührstäbe
  • Zur Verwendung in Röhrchen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen
Höhe (metrisch) 6 mm
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Menge 5/Pckg.