Learn More
BD Discardit™ unsterile zweiteilige Spritze
Beschreibung
- Zweiteilige Spritzen mit Luer-Pipette und auslaufsicherem Design
- Klarer Zylinder mit präzisen Skalenmarkierungen für eine perfekte Darstellung des Inhalts
- Ergonomisch geformter Kolben für Einhandbedienung mit reduzierter Gleitkraft
- Silikonölfreies Schmiermittel ermöglicht sanfte, allmähliche Bewegung des Kolbens
- Sicherungsring verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen der Kolbenstange
- Gestaltung der Fingergriffflansche gewährleistet Stabilität und Komfort während der Injektion
- Einzeln verpackte Einwegspritzen sind latex- und PVC-frei
Specifica
Specifica
| Material | Oleamid (Schmiermittel), Polyethylen (Kolben), Polypropylen (Zylinder) |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Injektion und/oder Aspiration medizinischer Flüssigkeiten |
| Produkttyp | Zweiteilige Spritze |
| Einwegprodukt | Ja |
| Graduierungen | 0,2 ml |
| Menge | 100/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Spitze |
| Sterilität | Nicht steril |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?