Learn More
BD Discardit™ unsterile zweiteilige Spritze
Beschreibung
- Zweiteilige Spritzen mit Luer-Pipette und auslaufsicherem Design
- Klarer Zylinder mit präzisen Skalenmarkierungen für eine perfekte Darstellung des Inhalts
- Ergonomisch geformter Kolben für Einhandbedienung mit reduzierter Gleitkraft
- Silikonölfreies Schmiermittel ermöglicht sanfte, allmähliche Bewegung des Kolbens
- Sicherungsring verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen der Kolbenstange
- Gestaltung der Fingergriffflansche gewährleistet Stabilität und Komfort während der Injektion
- Einzeln verpackte Einwegspritzen sind latex- und PVC-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Oleamid (Schmiermittel), Polyethylen (Kolben), Polypropylen (Zylinder) |
| Farbe | Klar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Injektion und/oder Aspiration medizinischer Flüssigkeiten |
| Produkttyp | Zweiteilige Spritze |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Graduierungen | 0,5 mL |
| Menge | 100/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Spitze |
| Sterilität | Nicht steril |