Learn More
Cole-Parmer™ Dosierröhrchen für Pressmatic Flaschenaufsatzdispenser
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Stuart™ PD10P oder PD60P Pressmatic Flaschenaufsatzdispensern
- PD10P arbeitet mit kleineren Volumen von 2 bis 10 ml
- PD60P arbeitet mit Volumen zwischen 10 und 60 ml
- Kompatibel mit verdünnten Säuren, Puffern, polaren Lösungsmitteln, biologischen Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Entladungsröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stuart PD10P Pressmatic Flaschenaufsatzspender |