Learn More
BRAND™ Entladungsröhrchen für BRAND Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender mit Umwälzventilen
Alle ansehen Brand ProdukteBeschreibung
- Die Entladungsschläuche sind in zwei Größen erhältlich: Für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 1 ml, 2 ml, 5 ml und 10 ml und für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 25 ml, 50 ml und 100 ml
- Wählen Sie zwischen Standard- und Feinspitzmodellen
- Dispensette S Spender sind mit roter Blende versehen
- Dispensette S Organic Spender sind mit gelber Blende versehen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ablassschlauch |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Durchscheinend/weiß |
| Material | ETFE, PTFE, Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren von Flüssigkeit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette™ S Trace-Analyse, 10 ml Nennvolumen (Platin-Iridium-Ventil) |
| Enthält | Auslaufschlauch, Sicherheitskappe |
| Spitzentyp | Fein |
| Länge (metrisch) | 105 mm |