Learn More
BRAND™ Entladungsröhrchen für BRAND Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender mit Umwälzventilen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette™ S Organic, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen
Dispensette™ S Organic, 5 und 10 ml Nennvolumen
Dispensette™ S Trace-Analyse, 10 ml Nennvolumen (Platin-Iridium-Ventil)
Dispensette™ S Trace-Analyse, 10 ml Nennvolumen (Tantalventil)
Dispensette™ S, 1, 2, 5 und 10 ml Nennvolumen
Dispensette™ S, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen
Dispensette™ S, 5 und 10 ml Nennvolumen
Spitzentyp:
Fein
Standard
Länge (metrisch):
105 mm
135 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Entladungsschläuche sind in zwei Größen erhältlich: Für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 1 ml, 2 ml, 5 ml und 10 ml und für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 25 ml, 50 ml und 100 ml
- Wählen Sie zwischen Standard- und Feinspitzmodellen
- Dispensette S Spender sind mit roter Blende versehen
- Dispensette S Organic Spender sind mit gelber Blende versehen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ablassschlauch |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot/Weiß |
| Material | ETFE, PTFE, Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren von Flüssigkeit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette™ S, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen |
| Enthält | Auslaufschlauch, Sicherheitskappe |
| Spitzentyp | Fein |
| Länge (metrisch) | 135 mm |