Learn More
BRAND™ Entladungsröhrchen für BRAND Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender mit Umwälzventilen
Artikelnummer. p-7146503 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette™ S Organic, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen
Dispensette™ S Organic, 5 und 10 ml Nennvolumen
Dispensette™ S Trace-Analyse, 10 ml Nennvolumen (Platin-Iridium-Ventil)
Dispensette™ S Trace-Analyse, 10 ml Nennvolumen (Tantalventil)
Dispensette™ S, 1, 2, 5 und 10 ml Nennvolumen
Dispensette™ S, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen
Dispensette™ S, 5 und 10 ml Nennvolumen
Spitzentyp:
Fein
Standard
Länge (metrisch):
105 mm
135 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Spitzentyp Länge (metrisch) unitSize
15458033 Dispensette™ S, 1, 2, 5 und 10 ml Nennvolumen Fein 105 mm 1 Stück
15468033 Dispensette™ S, 5 und 10 ml Nennvolumen Standard 105 mm 1 Stück
15478033 Dispensette™ S, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen Fein 135 mm 1 Stück
15488033 Dispensette™ S, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen Standard 135 mm 1 Stück
15498033 Dispensette™ S Organic, 5 und 10 ml Nennvolumen Standard 105 mm 1 Stück
15408043 Dispensette™ S Organic, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen Fein 135 mm 1 Stück
15418043 Dispensette™ S Organic, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen Standard 135 mm 1 Stück
15428043 Dispensette™ S Trace-Analyse, 10 ml Nennvolumen (Platin-Iridium-Ventil) Fein 105 mm 1 Stück
15438043 Dispensette™ S Trace-Analyse, 10 ml Nennvolumen (Tantalventil) Fein 105 mm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 15458033
Marke: BRAND™ 708102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entladungsröhrchen mit Rezirkulationsventilen passend zu BRAND Dispensettes ab Baujahr 2016
  • Die Entladungsschläuche sind in zwei Größen erhältlich: Für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 1 ml, 2 ml, 5 ml und 10 ml und für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 25 ml, 50 ml und 100 ml
  • Wählen Sie zwischen Standard- und Feinspitzmodellen
  • Dispensette S Spender sind mit roter Blende versehen
  • Dispensette S Organic Spender sind mit gelber Blende versehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ablassschlauch
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot/Weiß
Material ETFE, PTFE, Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren von Flüssigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispensette™ S, 1, 2, 5 und 10 ml Nennvolumen
Enthält Auslaufschlauch, Sicherheitskappe
Spitzentyp Fein
Länge (metrisch) 105 mm