Learn More
BRAND™ Entladungsrohre für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender mit Standardventilen
Artikelnummer. 15458023 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette S Organisch, Nennvolumina 25, 50 und 10 ml
Dispensette S Organisch, Nennvolumina 25, 50 und 100 ml
Dispensette S Organisch, Nennvolumina 5 und 10 ml
Dispensette S, 1, 2, 5 und 10 ml Nennvolumen
Dispensette S, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen
Dispensette S, Nennvolumina 25, 50 und 100 ml
Dispensette S, Nennvolumina 5 und 10 ml
Dispensette S-Spurenanalyse, Platin-Iridium
Dispensette S-Spurenanalyse, Tantal
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15458023 Dispensette S, 1, 2, 5 und 10 ml Nennvolumen 1 Stück
15468023 Dispensette S, Nennvolumina 5 und 10 ml 1 Stück
15478023 Dispensette S, 25, 50 und 100 ml Nennvolumen 1 Stück
15488023 Dispensette S, Nennvolumina 25, 50 und 100 ml 1 Stück
15498023 Dispensette S Organisch, Nennvolumina 5 und 10 ml 1 Stück
15408033 Dispensette S Organisch, Nennvolumina 25, 50 und 100 ml 1 Stück
15428033 Dispensette S Organisch, Nennvolumina 25, 50 und 10 ml 1 Stück
15438033 Dispensette S-Spurenanalyse, Platin-Iridium 1 Stück
15448033 Dispensette S-Spurenanalyse, Tantal 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15458023 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 708002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.44 €
    14.83 € / 1 Stück
    Sparen 1.61 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passende Auslassrohre Dispensette™ hergestellt 2016 und später
  • Die Entladungsschläuche sind in zwei Größen erhältlich: Für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 1 ml, 2 ml, 5 ml und 10 ml und für Instrumente mit nominalem Fassungsvermögen von 25 ml, 50 ml und 100 ml
  • Wählen Sie zwischen Standard- und Feinspitzmodellen
  • Dispensette™ S-Spender haben einen roten Rand
  • Dispensette™ Die Spender der Serie S Organic haben einen gelben Rand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ablassschlauch
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot/Weiß
Material ETFE, PTFE, Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren von Flüssigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispensette S, 1, 2, 5 und 10 ml Nennvolumen
Enthält Auslaufschlauch, Sicherheitskappe