Learn More
BRAND™ Dosierröhrchen für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender
Artikelnummer. 15603997 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Ohne Umwälzventil
Rückführventil
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
15603997 Ohne Umwälzventil 1 Stück
15549724 Rückführventil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15603997 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 708012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.25 €
    14.83 € / 1 Stück
    Sparen 1.42 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Dispensette S Flaschenaufsatzspendern.
  • Dünne Spitze
  • Volumen: 5 und 10 ml
  • Mit oder ohne Rückführventil erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ablassschlauch
Volumen (metrisch) 5 und 10 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispensette S Flaschenaufsatz-Spender
Enthält Ohne Umwälzventil
Spitzentyp Dünne Spitze