Learn More
BRAND™ Dosierventile für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette™ S ≤10 ml
Dispensette™ S Organic, 25, 50 und 100 ml
Dispensette™ S Organic, 5 und 10 ml
Dispensette™ S Tace-Analyse Pt-Ir
Dispensette™ S Trace-Analyse Ta
Dispensette™ S, 1 und 2 ml
Dispensette™ S ≥ 25 ml
Autoklavierbar:
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Auslassventile werden aus PFA/Boro 3.3/keramischen Komponenten hergestellt. Das Dispensette™ S Auslassventil verfügt über eine Platin-Iridium-Ventilfeder, das Dispensette™ S Organic Auslassventil hat eine Tantal-Ventilfeder.
- Auslassventile für die Dispensette™ S Trace Analysis sind entweder mit einer Platin-Iridium- oder Tantal-Ventilfeder für spezifische Anwendungen (z. B. Pt-Ir-Ventil zum Dispensieren von HF) erhältlich. Erhältlich in zwei oder drei Größen: eine für 1 ml- und2 ml-Modelle; eine für 5 ml- und 10 ml-Modelle; eine für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Modelle
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ablassventil |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | ETFE, Keramik |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensieren von Flüssigkeit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dispensette™ S Tace-Analyse Pt-Ir |
| Enthält | Nur Ablassventil |