Learn More
BRAND™ Dosierventile für Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender
Artikelnummer. 15683977 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Dispensette S ≥ 25 ml
Dispensette S ≤ 10 ml
Dispensette S Organic, 25, 50, 100 ml
Dispensette S Organic, 5 und 10 ml
Dispensette S Spurenanalyse Ta
Dispensette S, 1 und 2 ml
Dispensette S-Spurenanalyse Pt-Ir
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Nicht autoklavierbar
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Autoklavierbar unitSize
15683977 Dispensette S Spurenanalyse Ta Nicht autoklavierbar 1 Stück
15643977 Dispensette S ≤ 10 ml Autoklavierbar 1 Stück
15663977 Dispensette S Organic, 25, 50, 100 ml Autoklavierbar 1 Stück
15523583 Dispensette S ≥ 25 ml Autoklavierbar 1 Stück
15653977 Dispensette S Organic, 5 und 10 ml Autoklavierbar 1 Stück
15673977 Dispensette S-Spurenanalyse Pt-Ir Nicht autoklavierbar 1 Stück
15603987 Dispensette S, 1 und 2 ml Autoklavierbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15683977 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 6733
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ventile für Dispensette™ S / S Organic / S Trace Analysis
  • Auslassventile werden aus PFA/Boro 3.3/keramischen Komponenten hergestellt. Das Dispensette™ S Auslassventil verfügt über eine Platin-Iridium-Ventilfeder, das Dispensette™ S Organic Auslassventil hat eine Tantal-Ventilfeder.
  • Auslassventile für die Dispensette™ S Trace Analysis sind entweder mit einer Platin-Iridium- oder Tantal-Ventilfeder für spezifische Anwendungen (z. B. Pt-Ir-Ventil zum Dispensieren von HF) erhältlich. Erhältlich in zwei oder drei Größen: eine für 1 ml- und2 ml-Modelle; eine für 5 ml- und 10 ml-Modelle; eine für 25 ml-, 50 ml- und 100 ml-Modelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ablassventil
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Durchscheinend
Material ETFE, Borosilikatglas, Keramik
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispensieren von Flüssigkeit
Zur Verwendung mit (Geräte) Dispensette S Spurenanalyse Ta
Enthält Nur Ablassventil