Learn More
B Braun™ Discofix™ C 3-Wege-Absperrhahn mit Schlauch
Artikelnummer. 10672081
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
10-cm-Rohr
25-cm-Rohr
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält
10672081 10-cm-Rohr
10524324 25-cm-Rohr
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10672081 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 4098102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 €
    143.70 € / 50 Stück
    Sparen 25.30 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Absperrventil für die Infusionstherapie und -überwachung.
  • Resistent gegen die Wirkung von Pharmazeutika mit bisher unerreichter Transparenz
  • Druckbeständig bis zu 2 bar
  • Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung aufgrund der Exposition gegenüber Infusionslösungen, Medikamenten und alkoholbasierten Desinfektionsmitteln
  • Schutz gegen die Gefahr von unbemerkten Rissen, Luftinfusion und Leckagen
  • Schnelle Verbindung mit rotierendem Adapter
  • Zuverlässige, sichere Systemverbindung mit Drehung des angeschlossenen Absperrhahns auf der eigenen Achse
  • Bei jeder 45 °-Umdrehung des Ventils ist ein leichter Schnappverschluss vorhanden
  • Ermöglicht den bequemen Zugriff auf Injektionen und Aspirationen durch einen drehbaren Adapter
  • Ermöglicht Ihnen das Gefühl der richtigen Einstellung durch taktile Reaktion
  • Schlauchgehäuse aus einem neuen Typ mikrokristallines Polyamid
  • Zu den Anwendungen gehören parenterale Ernährungstherapie, Anästhesie mit IV, Chemotherapie mit Zytostatika, Immuntherapie und Neurologie
  • Latex-frei und DEHP-frei
Spezifikation
Farbe Blau
Innendurchmesser (metrisch) Röhrchen 2 (mm)
Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen 4.1 (mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Infusionstherapie und -überwachung
Enthält 10-cm-Rohr
Latexfrei Ja
Produkttyp Sperrhahn
Max. Druck 2 bar
Menge 50/Pckg.