Learn More
Ibidi μ-Dish 35 mm, High Bioinert
Artikelnummer. 17206223
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
35 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
17206223 35 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17206223 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 81150
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
μ-Dish 35 mm, High Bioinert is a 35 mm imaging dish with a non-adherent surface.
  • A 35 mm imaging dish for long-term culture and high-resolution microscopy of spheroids, organoids, and suspension cells on a non-adherent surface
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip with passivated surface (biologically inert)
  • sterilized
Spezifikation
Kariert Ohne Raster
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Menge 30
Durchmesser (metrisch) 35 mm