Learn More
Ibidi μ-Dish 35 mm, High Bioinert
Beschreibung
- A 35 mm imaging dish for long-term culture and high-resolution microscopy of spheroids, organoids, and suspension cells on a non-adherent surface
- bottom material: #1.5 Polymer Coverslip with passivated surface (biologically inert)
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Kariert | Ohne Raster |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Menge | 30 |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |
Name des Produkts
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?