Learn More
Ibidi μ-Dish 35 mm Quad Uncoated
Beschreibung
- A 35 mm imaging dish with four compartments for simultaneous cellular assays and high-end microscopy
- bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
- hydrophobic
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Kariert | Ohne Raster |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Zellkultur-Schale |
| Menge | 60 |
| Durchmesser (metrisch) | 35 mm |