Learn More
Ibidi μ-Dish Microscopy Rack
Artikelnummer. 17276133
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17276133 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17276133 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 80035
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
μ-Dish Microscopy Rack is a holder for μ-Dishes 35 mm for microscope stages.
  • A holder for μ-Dishes 35 mm suitable for all inverted microscopes
  • multiwell format
  • combinable with Magnetic Lids for μ-Dishes 35 mm (80036 and 80037) for optimal fixation of probes
Spezifikation
Typ Dish Rack
Gerät fasst 35 mm Dish
Menge 1