Learn More
Veolia Water Systems™ Desinfektionstabletten
Artikelnummer. 12826753
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Desinfektionstabletten
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
12826753 Desinfektionstabletten 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12826753 Lieferant Veolia Water Systems™ Lieferanten-Nr. CT3
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie die Desinfektionstabletten zur Desinfektion von Schläuchen, Rohrleitungen und Systemteilen, die mit Wasser in Berührung kommen, um Bakterien zu entfernen, den Biofilm zu reduzieren und das System vor bakteriellem Wachstum zu schützen.
  • Zur regelmäßigen Desinfektion von Systemteilen, die mit Wasser in Berührung kommen
Spezifikation
Beschreibung Brausetabletten
Typ Desinfektionstabletten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Desinfektionsschläuche und -leitungen
Gewicht (metrisch) 0,99 kg