Learn More
Bode Chemie™ Dismofix™ G glänzender Oberflächenreiniger
Artikelnummer. 10420543
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
10420543 Gelb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10420543 Lieferant Bode Chemie™ Lieferanten-Nr. 9802003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.90 €
    34.51 € / 5 Liter
    Sparen 15.39 €
    30% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Reinigung aller waschbaren Oberflächen und beschichteten Böden.
  • Streifenfreies Trocknen
  • Geringes Schäumen
  • Zur streifenfreien Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Kunststoff und Keramik
  • Zur automatischen Reinigung aller behandelten Böden mit Reinigungsmaschinen
  • Zur Reinigung von leitfähigen Böden
Spezifikation
Produkttyp Dismofix G glänzender Oberflächenreiniger
Form Flüssig
pH 7 (bei 20 °C)
Aussehen Gelb
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung
Volumen (metrisch) 5 l