Learn More
Dinatriumanthraquinon-2,6-Disulfonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Disodium Anthraquinone-2,6-disulfonate |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H8O8S2.2Na/c15-13-9-3-1-7(23(17,18)19)5-11(9)14(16)10-4-2-8(6-12(10)13)24(20,21)22;;/h1-6H,(H,17,18,19)(H,20,21,22);;/q;2*+1/p-2 |
| Formelmasse | 411.9299 |