Learn More
Dinatriumchromotropat-Dihydrat (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30373833
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30373833 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373833 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD494918250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disodium Chromotropate Dihydrate (Technical Grade)
CAS 5808-22-0
Summenformel C10H6Na2O8S2 . 2H2O
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
SMILES O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Dinatrium;4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonat;Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 400.3
Formelmasse 399.9511