Learn More
Dinatriumhydrogen-Phosphat-Dihydrat, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13265393 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
13265393 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13265393 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 0343.1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laborreagenzien
Spezifikation
CAS 10028-24-7
pH 9,0 bis 9,5 (0,1-M-Lösung (bei 25 °C))
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich mindestens 99 %
Summenformel H5Na2O6P
MDL-Nummer MFCD00149182
Synonym Sorensen's salt , di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate , Sodium phosphate dibasic dihydrate , Sodium monohydrogen phosphate dihydrate
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dinatriumhydrogenphosphat-Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 177.99