Learn More
Dinatriumtellurit, TRC
Artikelnummer. 30420699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420699 10 g 10 Gramm
30412052 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30420699 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS67363010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-20-2
Summenformel 2 Na . O3 Te
Molekulargewicht (g/mol) 221.58
Synonym Telluric acid (H2TeO3), sodium salt (1:2), Sodium tellurate(IV) (Na2TeO3) (6CI,7CI), Telluric acid (H2TeO3), disodium salt (8CI,9CI), Disodium tellurate (Na2TeO3), Disodium tellurite, Disodium trioxotellurate, Sodium tellurate (Na2TeO3), Sodium tellurite, Sodium tellurite (Na2TeO3), Sodium tellurium oxide (Na2TeO3)
IUPAC-Name Dinatrium, Tellurit
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Te](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disodium Tellurite
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/2Na.H2O3Te/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Formelmasse 223.8705