Learn More
Dinatriumtetrachloropalladat, TRC
Artikelnummer. 30376850
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30376850 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376850 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4933355G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Disodium Tetrachloropalladate
CAS 13820-53-6
Summenformel Cl4Na2Pd
Menge 5 g
Synonym Disodium Palladium Tetrachloride, Disodium Tetrachloropalladate(2-), Disodium Tetrachloropalladium, Palladium Sodium Chloride (PdNa2Cl4), Sodium Chloropalladate, Sodium Chloropalladate, Sodium Palladium Chloride, Sodium Palladium Tetrachloride, Sodium Tetrachloropalladate, Sodium Tetrachloropalladate(2-)
InChI-Formel InChI=1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
SMILES [Na+].[Na+].Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Dinatrium;tetrachlorpalladium(2-)
Molekulargewicht (g/mol) 294.21
Formelmasse 291.7584